Alkaline detergents, powder, LaboClean F, neodisher®
Fournisseur: Dr. Weigert
neodisher®
148-3139EA 269 EUR InStock
148-3139
Alkaline detergents, powder, LaboClean F, neodisher®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
LaboClean F detergent is composed of alkaline components and dispersants. Ideal for the removal of grease, oil, paraffin, resin, organic dyes and residues of indelible pen.
  • High complexing and dispersive action
  • Used for intensive cleaning
  • Free of phosphates and surfactants
It is not suitable for non ferrous and light metals.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité