Screw caps, open top, without septa
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
B7807-15 B7807-24 B7807-20
NSCAB7807-15EA 19.7 EUR InStock
NSCAB7807-15 NSCAB7807-24 NSCAB7807-20
Screw caps, open top, without septa
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
These PP open top screw caps can be used with sample storage screw thread vials.
  • PTFE lined solid top
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité