Overhead stirrer tools, propeller, diamond, centrifugal and anchor-type impellers
Fournisseur: Witeg
WITGDH.WOS501015EA 21.1 EUR InStock
WITGDH.WOS501015 WITGDH.WOS501017 WITGDH.WOS501111 WITGDH.WOS501135 WITGDH.WOS501035 WITGDH.WOS501013 WITGDH.WOS501010 WITGDH.WOS501020 WITGDH.WOS501031
Overhead stirrer tools, propeller, diamond, centrifugal and anchor-type impellers
Agitateurs Outils d'agitation
Stirring impeller for high speed-type and high torque-type overhead stirrer.
  • Made of stainless steel 304 (high-grade)
  • Resistant to acids, chemicals, corrosion and high temperature
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité