Calbiochem® Human prealbumin (from plasma)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
529577-1EA 478 EUR InStock
529577-1
Calbiochem® Human prealbumin (from plasma)
Protéines et Peptides
Native prealbumin from human plasma. Plasma protein with minimal carbohydrate. Found in plasma at about 30 mg/100 ml. Functions in the transport of retinol-binding protein, thyroxine, and vitamin A.
Synonyms: Transthyretin,Thyroxine-binding prealbumin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité