Capillary tubes with filament
Fournisseur: HARVARD APPARATUS LTD
30-0044 30-0020
HARV30-0044EA 383 EUR InStock
HARV30-0044 HARV30-0020
Capillary tubes with filament
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Capillary tubes, made of high quality borosilicate glass with filaments.
  • Easy filling due to filament
  • Available in standard or thin wall configurations
  • Low tip impedance (less than 50 MΩ)
  • Good for patch clamp pipettes and microinjection needles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité