Detergent, neodisher LaboClean FT
Fournisseur: Dr. Weigert
410030 410026 410033
148-3152EA 199 EUR InStock
148-3152 148-3154 148-0161
Detergent, neodisher LaboClean FT
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
neodisher® LaboClean FT
  • Concentré liquide alcalin spécialement conçu pour l'élimination des résidus de milieux de culture, de sang, de protéines et d'autres matières organiques
  • Composants: hydroxyde de potassium et hypochlorite de sodium
  • Dosage: 3 à 4 ml/l
Attention: La plupart des matériaux étant corrosifs ou irritants, ces derniers doivent être choisis avec soin pour le nettoyage des produits en aluminium et en titane. Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité