Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ ULTRA Mustang, FW69
Fournisseur: Portwest
FW59BRR43 FW59BRR44 FW59BRR47 FW59BRR48 FW59BRR45 FW59BRR46 FW59BRR38 FW59BRR39 FW59BRR40 FW59BRR41 FW59BRR42
PRTWFW59BRR43EA 63.7 EUR InStock
PRTWFW59BRR43 PRTWFW59BRR44 PRTWFW59BRR47 PRTWFW59BRR48 PRTWFW59BRR45 PRTWFW59BRR46 PRTWFW59BRR38 PRTWFW59BRR39 PRTWFW59BRR40 PRTWFW59BRR41 PRTWFW59BRR42
Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ ULTRA Mustang, FW69
Chaussures et bottes
Anti-static safety shoe made from water resistant Crazy Horse leather and a dual-density PU/TPU sole resistant to oil.
  • Ankle support system for maximum protection and stability
  • Shock absorber heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Brown
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité