Sampling spoons, PharmaSpoons
Fournisseur: Sampling Systems
A504-1 A504-2 A504-3 A504-4 A504-5 A506-600 A506-1000 A506-300
SAMPA504-1EA 21.7 EUR InStock
SAMPA504-1 SAMPA504-2 SAMPA504-3 SAMPA504-4 SAMPA504-5 SAMPA506-600 SAMPA506-1000 SAMPA506-300
Sampling spoons, PharmaSpoons
Cuillères
These sampling spoons are made from stainless steel. They are ideal for transferring small amounts of powder.
  • Crevice-free design
  • Bright polished finish
Available in 316L or 304 stainless steel.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité