Instrument trays
Fournisseur: Sampling Systems
A674-215 A674-295 A674-395 A674-490
SAMPA674-215EA 23.4 EUR InStock
SAMPA674-215 SAMPA674-295 SAMPA674-395 SAMPA674-490
Instrument trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Made from 304 stainless steel.
  • Good chemical resistance, very good temperature resistance
  • Crevice free design
  • High quality polished finish
Ideal for general laboratory use as well as for carrying surgical instruments, sampling tools etc.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité