Stirring paddles
Fournisseur: Sampling Systems
A344-1500 A916-1000 A344-1000 A916-1500
SAMPA344-1500EA 224 EUR InStock
SAMPA344-1500 SAMPA916-1000 SAMPA344-1000 SAMPA916-1500
Stirring paddles
Agitateurs Outils d'agitation
These paddles are ideal for use when producing liquids and suspensions. Stirrers are made from 316 stainless steel
  • Robust construction
  • Crevice free
  • Satin finish
  • BSE/TSE free
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité