Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphonazo III sodium salt indicateur de titration (SO4), Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

86170-5GEA 90.4 EUR InStock
86170-5G
Sulphonazo III sodium salt indicateur de titration (SO4), Fluka™
Sulphonazo III sodium salt
Titration indicator for SO4.

Colour: Green to brown, green to black, blue to black
Form: Powder


Formule: C₂₂H₁₆N₄O₁₄S₄
MW: 776,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003942
Numéro CAS: 68504-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (IR) complying
Solution 1g to 100ml (H₂O) complying
Loss on drying (110°C) Max. 12 %
Application test complying
Absorption maximum 625 - 635 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 80
Absorption maximum 562 - 572 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 200

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité