Poloxamer 188 NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1169-12KG P1169-2.5KG P1169-500GM
SPCMP1169-12KGEA 2490 EUR InStock
SPCMP1169-12KG SPCMP1169-2.5KG SPCMP1169-500GM
Poloxamer 188 NF
Poloxamer 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68)
Poloxamer 188, NF is a useful surfactant for the formulation of cosmetics and pharmaceuticals because it increases miscibility. All Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité