Poloxamer 124 (Pluronic® L44)
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1168-500MLG P1168-2.5LTGL P1168-200LTBL P1168-20LT
SPCMP1168-500MLGEA 204 EUR InStock
SPCMP1168-500MLG SPCMP1168-2.5LTGL SPCMP1168-200LTBL SPCMP1168-20LT
Poloxamer 124 (Pluronic® L44)
Poloxamer 124 (Pluronic® L44)
Poloxamer 124 has an amphiphilic structure (both hydrophilic and lipophilic) and is a useful surfactant for the formulation of cosmetics and pharmaceuticals because it increases miscibility.
Poloxamer 124 has also been used to control thickness (viscosity) of personal care products and dish soaps.
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité