VWR®, Cryoboîtes, avec ou sans séparateurs
Fournisseur: VWR Collection
479-1382EA 366 EUR InStock
479-1382 479-1383 479-1384 479-1385 479-1386
VWR®, Cryoboîtes, avec ou sans séparateurs
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Fabriquées en carton blanc.
  • Économiques (achat, expédition) et peu encombrantes dans le laboratoire
  • Disponibles dans la plupart des tailles vendues avec une hauteur de 51 mm
  • Carrées, profondeur 129×129 mm, hauteur 134×134 mm
  • Adaptées à tous les systèmes de stockage avec portoirs
La cryoboîte se compose d'un couvercle et d'un fond fourni à plat. Suivez les instructions sur le couvercle, 1-2-3 et vous obtenez une cryoboîte stable et de grande qualité.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité