Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phényle
Fournisseur: Avantor
7095-01EA 314 EUR InStock
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phényle
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Applications générales : Polaires issus de solvants non-polaires/polaires à l’aide de mécanismes proche des liaisons d’hydrogène.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase inversée.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité