VWR® Masques d'hygiène pour salles propres, bec de canard
Fournisseur: VWR Collection
113-8681EA 78.8 EUR InStock
113-8681 113-8682 113-8683 113-8684 113-8685 113-8686
VWR® Masques d'hygiène pour salles propres, bec de canard
Masques Masques pour salles propres
Masques d'hygiène à bec de canard pour salles propres présentant une filtration des particules et bactéries efficace et une très faible émission de particules. Les masques pour salles propres résistent à l'humidité et sont composés de trois couches, avec une face interne unique et légère pour une meilleure résistance à l'humidité.
  • Disponibles en version stérile ou non stérile, avec fixations auriculaires, liens ou boucles pour capuche
  • Efficacité de filtration bactérienne et particulaire élevée
  • Un soutien en plastique sur toute la longueur des couches maintenant le tissu à distance de la bouche, afin de garantir une respiration plus confortable ainsi qu'une bonne visibilité vers le bas
  • Bande nasale malléable en acier de 12 cm d'épaisseur pour une étanchéité personnalisée et sécurisée
  • Sans latex de caoutchouc naturel et sans silicone ni fibre de verre
  • À usage industriel et en salle propres uniquement; ne pas utiliser pour la protection contre le COVID-19
  • Ce produit n'est pas un dispositif médical à usage médical ou clinique selon le règlement (UE) 2017/745 / directive 93/42/CEE
  • Ce produit n’est pas un équipement de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/425
Face externe: 28 g/m² en PP non tissé
Milieu de filtration: 25 g/m² en PP extrudé-soufflé
Face interne: 25 g/m² en PP non tissé
Certifications: Certification ISO validée par test en laboratoire indépendant.
Conditionnement: 20 masques par sachet compatible salles propres, thermoscellé, 10 sachets par sac et par boîte. Les masques stériles sont emballés individuellement.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité