Cell culture media, high growth enhancement medium
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA091033822EA 65.65 EUR InStock
ICNA091033822
Cell culture media, high growth enhancement medium
Milieux de culture cellulaire
High Growth Enhancement Medium is a modification of DMEM in which 3,6 g/L fructose is substituted for glucose, resulting in better pH control and higher cell yields. Fructose is metabolised slower than glucose, resulting in slower acid build up. This media is recommended for the growth and support of cells on microcarrier matrices.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité