Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Fournisseur: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND spe™
7420-07EA 0 EUR InStock
7420-07 7420-06
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP ou en verre contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Applications générales : Analyte faiblement à modérément polaires dans des solutions non-aqueuses.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode adsoprtion.
Conditionnement: Certaines colonnes sont conditionnées dans un tambour en fibres contenant une feuille d'aluminium, appelé Jumbo Pack. Les colonnes sont emballées en vrac dans la feuille d'aluminium afin d'éliminer l’inconvénient que représente l’ouverture de plusieurs pochettes individuelles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité