L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Beakers, low form, PFA, Corning®
Fournisseur: Corning
1003P-100 1003P-1L 1003P-250 1003P-50 1003P-500 1003P-25
CORN1003P-100EA 559.59 EUR InStock
CORN1003P-100 CORN1003P-1L CORN1003P-250 CORN1003P-50 CORN1003P-500 CORN1003P-25
Beakers, low form, PFA, Corning®
Béchers
Made of PFA, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
With a raised graduation scale.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité