VWR®, Béchers, forme basse, en PMP (TPX)
Fournisseur: VWR Collection
213-0510EA 11.3 EUR InStock
213-0510 213-0482 213-0483 213-0484 213-0485 213-0486 213-0487 213-0488
VWR®, Béchers, forme basse, en PMP (TPX)
Béchers
En PMP (TPX), transparents
  • Excellente résistance chimique
  • Graduations imprimées
  • Résiste à des températures de 0 à 121 °C en utilisation continue (170 °C pour de courtes périodes)
  • Résine conforme aux exigences de la norme américaine de la FDA 21 CFR
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité