VWR®, Semi-microbalances avec ionisateur, séries SM et SMG
Fournisseur: VWR Collection
611-3801EA 2610 EUR InStock
611-3801 611-3803 611-3804 611-3806 611-3807 611-3809 611-3810 611-3800 611-4284 611-4294 611-4314 611-4315
VWR®, Semi-microbalances avec ionisateur, séries SM et SMG
Balances
Semi-microbalances avec résolution de 0,01 mg et ionisateur intégré qui garantit une préparation précise des échantillons. Les charges statiques s'accumulent dans différents échantillons qui sont régulièrement pesés en laboratoire. Ces charges statiques peuvent s'accumuler et altérer la valeur de pesée. En émettant des ions, l'ionisateur intégré neutralise l'électricité statique et, en quelques secondes, l'échantillon est prêt à être pesé. Le système d'étalonnage de balance étalonne automatiquement la balance lors d'une variation de température ou à un moment défini (réglages d'usine), garantissant ainsi des mesures précises même si l'utilisateur n'a pas étalonné manuellement la balance. Tous les modèles sont équipés d'un plateau supérieur en acier inoxydable.
  • Capteur de pesée intégré pour une meilleure stabilité et un temps de réponse rapide
  • Possibilité de sélection des niveaux de filtrage et des unités de mesure
  • Fonctions de contrôle du poids (fonction d'alarme), poids total, comptage de pièces et détermination de la densité
  • Étalonnage interne automatique et connexion RS232 de série (certificat d'étalonnage en usine en option)
  • Écran graphique large disponible, comprenant les procédures BPL, la date/l'heure, la formule avec fonction de base de données et options multilingues
Balances équipées d'une nouvelle cellule électromagnétique hautement intégrée. Tous les modèles sont équipés de la fonction d'étalonnage interne automatique et se caractérisent par un niveau élevé de précision et de reproductibilité. Ces semi-microbalances VWR® offrent un excellent rapport qualité/prix, grâce aux études et recherches intensives et ininterrompues sur le fonctionnement de la pesée.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informations sur les accessoires: Le système de tablette (611-8683) en option est adapté aux modèles marqués d'un astérisque (*).
Information de livraison: Conditionnement : avec un adaptateur secteur, une prise universelle compatible États-Unis et Royaume-Uni et une housse de protection en plastique. Accessoires en option : kit de détermination de la densité et imprimante série.
Attention: Les modèles avec le suffixe D ont une plage double ; i signale un étalonnage interne et C un certificat d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité