VWR® TS Professional, Semi-microbalances: Écran Tactile et Ioniseur
Fournisseur: VWR
VWR®
611-3811EA 2860 EUR InStock
611-3811 611-3812 611-3813 611-3814
VWR® TS Professional, Semi-microbalances: Écran Tactile et Ioniseur
Balances
Ces semi-microbalances avec écran tactile couleur de 5'' et ionisateur intégré garantissent une préparation précise des échantillons. Les charges statiques s'accumulent dans différents échantillons qui sont régulièrement pesés en laboratoire. Ces charges statiques peuvent s'accumuler et altérer la valeur de pesée. En émettant des ions, l'ionisateur intégré neutralise l'électricité statique et, en quelques secondes, l'échantillon est prêt à être pesé. Le système d'étalonnage de balance étalonne automatiquement la balance lors d'une variation de température ou à un moment défini (réglages d'usine), garantissant ainsi des mesures précises même si l'utilisateur n'a pas étalonné manuellement la balance.
  • Étalonnage interne et connexion RS232 de série (certificat d'étalonnage en usine en option)
  • Multilingue (anglais, allemand, français, italien, espagnol ou portugais)
  • Contrôle du poids, statistiques, pesage dynamique, formulation et fonction de comptage de pièces avancée avec rapport statistique
  • Fonction de densité avancée, avec calcul de l'indice de densité pour l'évaluation de la qualité des métaux
  • Fonction spéciale pour les textiles permettant de mesurer les fibres/filaments avec rapport statistique
  • Sortie série pour connexion à l'imprimante, port USB pour exportation ou importation de bases de données et résultats de test
Balances offrant des applications avancées et de grandes bases de données pour un pesage professionnel. L'utilisateur dispose d'un accès facile et intuitif aux fonctions de la balance, via des menus interactifs disponibles sous forme d'icônes, pour un pesage productif et efficace garanti. Les balances peuvent être utilisées par 10 utilisateurs différents maximum, chacun ayant ses propres paramètres personnalisables et bénéficiant d'une protection par mot de passe. Idéales pour les laboratoires exigeant une conformité aux BPL.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Information de livraison: Fournies avec un adaptateur secteur et une prise universelle compatible EU et UK. Accessoires en option : kit de détermination de la densité et imprimante série.
Attention: Les modèles avec le suffixe D ont une plage double ; i signale un étalonnage interne et C un certificat d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité