Réfractomètres portatifs pour l'eau de mer, série PAL
Fournisseur: ATAGO
4406 4407 4408
635-0217EA 339 EUR InStock
635-0217 635-0218 635-0219
Réfractomètres portatifs pour l'eau de mer, série PAL
Réfractomètres Réfractomètres portables
Ces réfractomètres de poche permettent de délivrer des résultats rapides.
Certifications: Norme IP 65 qui autorise le rinçage de l'échantillon à l'eau courante.
Information de livraison: Fournis avec deux piles AAA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité