Multimètre (pH/ISE/conductivité/oxygène dissous), pour paillasse, inoLab® Multi 9620 IDS
Fournisseur: WTW
1FD560 1FD56C
665-0476EA 2560 EUR InStock
665-0476 665-0560
Multimètre (pH/ISE/conductivité/oxygène dissous), pour paillasse, inoLab® Multi 9620 IDS
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Dispositif numérique multi-paramètres à hautes performances avec deux canaux de mesure galvaniquement isolés pour les mesures de pH/mV, un ISE (avec méthodes incrémentielles) et les mesures de la conductivité et de l'oxygène. Avec fonctions BPL complètes.
  • Mesure simultanée avec deux canaux de mesure indépendants
  • Combinaisons de paramètres identiques ou différents définies par l'utilisateur
  • CMC (contrôle continu des mesures) pour la mesure dans la plage optimale de pH
  • Le QSC (contrôle de la qualité des capteurs) évalue l'état actuel des électrodes IDS spéciales
  • Traitement numérique et transfert de données (conformité BPL) par le biais d'une interface USB
  • Écran couleur lumineux protégé par du verre, avec boîtier inférieur en zinc moulé de grande qualité et clavier antibactérien
  • Sans fil : peut être utilisé avec les nouveaux capteurs à tête IDS sans fil (modules sans fil nécessaires, non inclus)
Le kit inolab® Multi 9620 IDS mesure le pH, le mV, l'oxygène dissous (saturation, concentration, pression partielle, DBO), la conductivité (résistance spécifique, salinité, solides dissous totaux), la température et la turbidité.
Ces appareils de mesure peuvent être utilisés avec des capteurs IDS standard, des capteurs IDS « sans fil » (modules sans fil nécessaires) et des électrodes de pH/ORP/ISE classiques (adaptateur/module intégrable nécessaire). Les capteurs IDS stockent séparément leur numéro de série et leurs valeurs d'étalonnage pour pouvoir être utilisés immédiatement. Ils traitent également le signal de mesure et améliorent ainsi la qualité des données mesurées. La fonctionnalité sans fil en option élimine la nécessité de câbles encombrants.
Information de livraison: L'appareil de mesure seul est livré avec une alimentation universelle, un support et un manuel d'utilisation, le logiciel MultiLab® Importer et MultiLab® User, et un câble USB.
La version C comprend en outre : une électrode numérique de pH IDS SenTix® 980, un tampon de 4, 7 et 10,01, une solution KCI de 3 mol/L, une cellule de conductivité numérique IDS TetraCon® 925, une solution KCl de 0,01 mol/L et un étalon de conductivité.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité