Redox standards
Fournisseur: REAGECON
RS124 RS200 RS300 RS358 RS465 RS650 RS250 RS600
REGERS124EA 93.9 EUR InStock
REGERS124 REGERS200 REGERS300 REGERS358 REGERS465 REGERS650 REGERS250 REGERS600
Redox standards
Étalons Étalons Redox/ORP
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité