Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR SP0810
Fournisseur: Resonac
F6378105 F6700081
554-2225EA 1900 EUR InStock
554-2225 554-2230
Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR SP0810
Colonnes pour chromatographie
These columns separate mono and di-saccharides by combination of ligand exchange and size exclusion mode.
  • Counter ion: Pb²⁺
  • Only water is required for the analysis
  • Base material is styrene divinylbenzene copolymer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité