Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR KS-802 and KS-801
Fournisseur: Resonac
F6378010 F6378020
554-2214EA 1700 EUR InStock
554-2214 554-2215
Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR KS-802 and KS-801
Colonnes pour chromatographie
These columns separate mono and di-saccharides by combination of ligand exchange and size exclusion mode.
  • Counter ion: Na⁺
  • Can be used in tandem: KS-802 and KS-801
  • Only water is required for the analysis
  • Base material is styrene divinylbenzene copolymer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité