Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR KS-803 to KS-807
Fournisseur: Resonac
F6700020 F6378035 F6378025
554-2227EA 555 EUR InStock
554-2227 554-2217 554-2216
Size exclusion and ligand exchange chromatography columns, SUGAR KS-803 to KS-807
Colonnes pour chromatographie
These columns separate oligo- and polysaccharides by size exclusion mode.
  • Only water is required for the analysis of neutral sugars
  • Can be used in combination with other KS series columns
  • Base material is styrene divinylbenzene copolymer
* Estimated value
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité