Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP STAT
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0021963 0021964
TOYO0021963EA 1280 EUR InStock
TOYO0021963 TOYO0021964
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP STAT
Colonnes pour chromatographie
TSK-GEL® SP STAT are cross-linked hydrophilic polymer (mono-disperse particles) based columns designed to monitor a PEGylation reaction of beta-lactoglobulin. These STAT columns provide fast, high resolution separations at moderate pressures.
  • Nonporous columns
  • High efficiency separation at short analysis time
  • Used for high throughput protein separation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité