Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM STAT
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0021965 0021966
TOYO0021965EA 1280 EUR InStock
TOYO0021965 TOYO0021966
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® CM STAT
Colonnes pour chromatographie
TSK-GEL® CM STAT are cross-linked hydrophilic polymer (mono-disperse particles) based columns designed to analyse the profile of charge isomers of proteins. These STAT columns provide fast, high resolution separations at moderate pressures.
  • Nonporous columns
  • High efficiency separation at short analysis time
  • Used for high resolution protein separation
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité