Reversed phase chromatography columns, RSpak DS
Fournisseur: Resonac
F7001001 F7001012 F6700140
554-2915EA 994 EUR InStock
554-2915 554-2922 554-2869
Reversed phase chromatography columns, RSpak DS
Colonnes pour chromatographie
RSpak DS columns are suitable for reversed-phase analysis of highly hydrophilic substances, which cannot be retained well by ODS columns.
  • Base material is styrene divinylbenzene copolymer
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité