Reversed phase chromatography columns, RSpak DM-614
Fournisseur: Resonac
F7001002 F6700160
554-2916EA 994 EUR InStock
554-2916 554-2873
Reversed phase chromatography columns, RSpak DM-614
Colonnes pour chromatographie
These columns are suitable for the analysis of amino acids and water-soluble vitamins.
  • Base material is polyhydroxymethacrylate
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité