Reversed phase chromatography columns, RSpak JJ-50
Fournisseur: Resonac
554-2926EA 1020 EUR InStock
554-2926
Reversed phase chromatography columns, RSpak JJ-50
Colonnes pour chromatographie
RSpak JJ-50 columns are ideal for analysis of complex samples containing neutral and ionic substances (surfactants) by multimode (reversed-phase and anion exchange) analysis.
  • Packing material contains trace amounts of quaternary ammonium groups
  • Base material is polyvinyl alcohol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité