Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 PolarPlus®
Fournisseur: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
8153-02EA 0 EUR InStock
8153-02 8153-04
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 PolarPlus®
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes en PP Ultra-clean avec milieu BAKERBOND® HPLC ont été conçues pour faire gagner du temps, minimiser la charge de travail et les volumes de solvants finaux, mais aussi pour améliorer les performances. Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes traditionnelles. Le filtre de sécurité intégré à la colonne et une concentration plus élevée en analytes peuvent réduire ou même éliminer les étapes de pré-filtration et de concentration.
  • Temps d’exécution jusqu'à neuf fois plus rapide qu'avec les colonnes SPE traditionnelles.
  • Configuration laminaire unique
  • À base de silice
Applications générales : Analytes non-ioniques, basiques, non-polaires à polaires
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase inversée.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité