Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0039R-A555EA 842 EUR InStock
BOSSBS-0039R-A555
Anti-ADNP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The activity dependent neuroprotective protein (ADNP) gene is frequently amplified in many neoplasias, including breast, bladder, ovarian, pancreatic, and colon cancers. ADNP mRNA is abundantly expressed in distinct normal tissues, and high expression levels were encountered in malignant cells. ADNP is implicated in maintaining cell survival, perhaps through modulation of p53. The encoded protein contains one homeobox and nine zinc finger domains, suggesting that it functions as a transcription factor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADNP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité