Anti-SP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0065R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0065R-A555
Anti-SP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Tachykinins are active peptides which excite neurons, evoke behavioral responses, are potent vasodilators and secretagogues, and contract (directly or indirectly) many smooth muscles.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité