Anti-VIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0077R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0077R-CY5
Anti-VIP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
VIP causes vasodilation, lowers arterial blood pressure, stimulates myocardial contractility, increases glycogenolysis and relaxes the smooth muscle of trachea, stomach and gall bladder. PHM and PHV also cause vasodilation. PHM-27 is a potent agonist of the calcitonin receptor CALCR, with similar efficacy as calcitonin.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: VIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité