Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RTN4R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0129R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0129R-CY5
Anti-RTN4R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Receptor for RTN4, OMG and MAG. Mediates axonal growth inhibition and may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system (By similarity). Acts in conjunction with RTN4 and LIGO1 in regulating neuronal precursor cell motility during cortical development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RTN4R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité