Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Estrogen Receptor alpha + beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0174R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-0174R-CY5
Anti-Estrogen Receptor alpha + beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The estrogen receptor (ER) is a 66 kDa protein that mediates the actions of estrogens in estrogen responsive tissues. It is a member of a large superfamily of nuclear hormone receptors that function as ligand activated transcription factors. The ER gene consists of more than 140 kb of genomic DNA divided into 8 exons. These translate into a protein with six functionally discrete domains, labeled A through F. A second form of the estrogen receptor, ER beta has recently been described. The ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti estrogen (e.g. tamoxifen) therapy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Estrogen Receptor alpha + beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité