Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0224R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0224R-A488
Anti-NCOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Nuclear co-repressor 2 (N-CoR2) gene (NCOR2, previously called silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptor SMRT) is recruited to nuclear and non-nuclear receptors in a large repressing complex containing also N-CoR1, mSin3 and HDACs. This large complex represses transcription in absence of ligand. Mediates the transcriptional repression activity of some nuclear receptors by promoting chromatin condensation, thus preventing access of the basal transcription. Tissue specificity: Ubiquitous. It is belongs to the N-CoR nuclear receptor corepressors family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NCOR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité