Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OVA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0283R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-0283R-HRP
Anti-OVA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Chicken Ovalbumin is the major protein in the "white" of the egg (and a favorite antigen in immunological research). Egg white contains a variety of proteins including ovalbumin, conalbumin, ovomucoid and lysozyme. It belongs to the serpin family and the Ov serpin subfamily. Ovalbumin can cause an allergic reaction in humans.Ovalbumin has been implicated in the development of the egg shell. Immunohistochemistry revealed that ovalbumin is found only in the mammillary bodies of decalcified shell, and is not distributed throughout the shell matrix. These results indicate that ovalbumin is present during the initial phase of shell formation and becomes incorporated into the protein matrix of the mammillary bodies. However, it is not yet clear whether ovalbumin at this site plays a specific role in shell mineralisation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: OVA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité