Anti-E1 glycoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0319R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0319R-CY5.5
Anti-E1 glycoprotein Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: E1 glycoprotein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité