Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC1A5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0473R-A647EA 842 EUR InStock
BOSSBS-0473R-A647
Anti-SLC1A5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Sodium-dependent amino acids transporter that has a broad substrate specificity, with a preference for zwitterionic amino acids. It accepts as substrates all neutral amino acids, including glutamine, asparagine, and branched-chain and aromatic amino acids, and excludes methylated, anionic, and cationic amino acids. May also be activated by insulin. Through binding of the fusogenic protein syncytin-1/ERVW-1 may mediate trophoblasts syncytialization, the spontaneous fusion of their plasma membranes, an essential process in placental development (PubMed:10708449, PubMed:23492904). Acts as a cell surface receptor for feline endogenous virus RD114, baboon M7 endogenous virus and type D simian retroviruses (PubMed:10051606, PubMed:10196349).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC1A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité