Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0187R-A555EA 842 EUR InStock
BOSSBS-0187R-A555
Anti-IRS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Acts as an interface between multiple growth factor receptors possessing tyrosine kinase activity, such as insulin receptor, IGF1R and FGFR1, and a complex network of intracellular signaling molecules containing SH2 domains. Involved in the IGF1R mitogenic signaling pathway. Promotes the AKT1 signaling pathway and BAD phosphorylation during insulin stimulation without activation of RPS6KB1 or the inhibition of apoptosis. Interaction with GRB2 enhances insulin-stimulated mitogen-activated protein kinase activity. May be involved in nonreceptor tyrosine kinase signaling in myoblasts. Plays a pivotal role in the proliferation/differentiation of hepatoblastoma cell through EPHB2 activation upon IGF1 stimulation. May play a role in the signal transduction in response to insulin and to a lesser extent in response to IL4 and GH on mitogenesis. Plays a role in growth, reproduction and glucose homeostasis. May act as negative regulators of the IGF1 signaling pathway by suppressing the function of IRS1 and IRS2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IRS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité