Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0299R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0299R-A488
Anti-AK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Adenylate kinase is an enzyme involved in regulating the adenine nucleotide composition within a cell by catalyzing the reversible transfer of phosphate group among adinine nucleotides. Three isozymes of adenylate kinase have been identified in vertebrates, adenylate isozyme 1 (AK1), 2 (AK2) and 3 (AK3). AK1 is found in the cytosol of skeletal muscle, brain and erythrocytes, whereas AK2 and AK3 are found in the mitochondria of other tissues including liver and heart. AK1 was identified because of its association with a rare genetic disorder causing nonspherocytic hemolytic anemia where a mutation in the AK1 gene was found to reduce the catalytic activity of the enzyme. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité