Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0474R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0474R-A488
Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Human IgA (immunoglobulin A) is a glycosylated protein of 160 kDa and is produced as a monomer or as a J chain linked dimer. Monomeric IgA constitutes 5-15 % of the serum immunoglobulins whereas dimeric IgA is localized to mucosa surfaces such as saliva, gastrointestinal secretion, bronchial fluids and milk. Mucosal IgA plays a major role in host defence by neutralising infectious agents at mucosal surfaces. The production is usually local and antigen specific IgA producing B cells can be found in regions under the lamina propria where they mature into dimeric IgA producing plasma cells. IgA deficiency is the most common immunodeficiency that may affect both serum and mucosal produced IgA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité