Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BrdU Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0489R-FITCEA 842 EUR InStock
BOSSBS-0489R-FITC
Anti-BrdU Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The immunocytochemical detection of bromodeoxyuridine (BrdU) incorporated into DNA is a powerful tool to study the cytokinetics of normal and neoplastic cells. In vitro or in vivo labeling of tumor cells with the thymidine analogue BrdU and the subsequent detection of incorporated BrdU with specific anti-BrdU monoclonal is an accurate and comprehensive method to quantitate the degree of DNA-synthesis.BrdU is incorporated into the newly synthezised DNA of S-phase cells may provide an estimate for the fraction of cells in S-phase. Also dynamic proliferative information such as the S-phase transit rate and the potential doubling time can be obtained, by means of bivariate BrdU/DNA flow cytometric analysis

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité