Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETFA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0494R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-0494R-A555
Anti-ETFA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
ETFA participates in catalyzing the initial step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation. It shuttles electrons between primary flavoprotein dehydrogenases and the membrane-bound electron transfer flavoprotein ubiquinone oxidoreductase. Defects in electron-transfer-flavoprotein have been implicated in type II glutaricaciduria in which multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiencies result in large excretion of glutaric, lactic, ethylmalonic, butyric, isobutyric, 2-methyl-butyric, and isovaleric acids. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ETFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité