Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELP Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0561R-PEEA 900 EUR InStock
BOSSBS-0561R-PE
Anti-SELP Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Ca(2+)-dependent receptor for myeloid cells that binds to carbohydrates on neutrophils and monocytes. Mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The ligand recognized is sialyl-Lewis X. Mediates rapid rolling of leukocyte rolling over vascular surfaces during the initial steps in inflammation through interaction with PSGL1.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: SELP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité