Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIRC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-0615R-CY5EA 866 EUR InStock
BOSSBS-0615R-CY5
Anti-BIRC5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Multitasking protein that has dual roles in promoting cell proliferation and preventing apoptosis. Component of a chromosome passage protein complex (CPC) which is essential for chromosome alignment and segregation during mitosis and cytokinesis. Acts as an important regulator of the localization of this complex; directs CPC movement to different locations from the inner centromere during prometaphase to midbody during cytokinesis and participates in the organization of the center spindle by associating with polymerized microtubules. The complex with RAN plays a role in mitotic spindle formation by serving as a physical scaffold to help deliver the RAN effector molecule TPX2 to microtubules. May counteract a default induction of apoptosis in G2/M phase. The acetylated form represses STAT3 transactivation of target gene promoters. May play a role in neoplasia. Inhibitor of CASP3 and CASP7. Isoform 2 and isoform 3 do not appear to play vital roles in mitosis. Isoform 3 shows a marked reduction in its anti-apoptotic effects when compared with the displayed wild-type isoform.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BIRC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité